Learn More
AG-490, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AG-490 |
| CAS | 134036-52-5 |
| Fórmula molecular | C17 H14 N2 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | AG 490 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14N2O3/c18-10-14(8-13-6-7-15(20)16(21)9-13)17(22)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,20-21H,11H2,(H,19,22)/b14-8- |
| SMILES | Oc1ccc(\C=C(\C#N)/C(=O)NCc2ccccc2)cc1O |
| Nombre IUPAC | (Z)-N-benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enamide |
| Peso molecular (g/mol) | 294.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1004 |