Learn More
Tocris Bioscience™ AG 490
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18004442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18004442 10 mg 10 miligramos
18034002 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18004442
Marca: Tocris Bioscience™ 0414/10
EGFR-kinase inhibitor. Also JAK2, JAK3 inhibitor
Selective inhibitor of EGF receptor tyrosine kinase (IC50 values are 2 and 13.5 μM for EGFR and ErbB2 respectively). Inhibitor of JAK2, JAK3/STAT, JAK3/AP-1 and JAK3/MAPK pathways and potently inhibits cytokine-independent cell growth in vitro and tumor cell invasion in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133550-30-8
Fórmula molecular C17H14N2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AG 490
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.31
Pureza >99%
Peso molecular 294.31