Learn More
AG-1478, MedChemExpress
Código de producto. 16475728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475728 10 mg 10 miligramos
16418417 5 mg 5 miligramos
16401897 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475728 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13524
MedChemExpress AG-1478 (Tyrphostin AG-1478) is a selective EGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 3 nM. AG-1478 has antiviral effects against HCV and encephalomyocarditis virus (EMCV).
AG-1478 (Tyrphostin AG-1478) is a selective EGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 3 nM. AG-1478 has antiviral effects against HCV and encephalomyocarditis virus (EMCV).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AG-1478
Forma física Solid
CAS 153436-53-4
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14ClN3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Tyrphostin AG-1478 NSC 693255
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (158.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(Cl)=C3)=C2C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 315.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.75
Porcentaje de pureza 98.0%