Learn More
Tocris Bioscience™ AG 1478 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001222 10 mg 10 miligramos
18035142 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001222 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1276/10
Highly potent EGFR-kinase inhibitor
Potent and selective inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase (IC50 values 3 nM for EGFR and > 100 μM for ErbB2 and PDGFR). Inhibits proliferation of NCI-H2170 NSCLC cells in vitro (IC50 = 1 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170449-18-0
Fórmula molecular C16H15Cl2N3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AG 1478 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.22
Pureza >98%
Peso molecular 352.215