Learn More
AG-1295, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6,7-Dimethyl-2-phenyl-quinoxaline |
| CAS | 71897-07-9 |
| Fórmula molecular | C16H14N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Phenyl-6,7-dimethylquinoxaline, 6,7-Dimethyl-2-phenylquinoxaline, AG 1295, NSC 380341, Tyrphostin AG 1295, AG-1295 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2/c1-11-8-14-15(9-12(11)2)18-16(10-17-14)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc2ncc(nc2cc1C)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 6,7-dimetil-2-fenilquinoxalina |
| Peso molecular (g/mol) | 234.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1157 |