Learn More
Aftin-4, MedChemExpress
Código de producto. 16473066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473066 25 mg 25 miligramos
16465306 100 mg 100 miligramos
16434418 10 mg 10 miligramos
16410737 50 mg 50 miligramos
16467137 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111267
MedChemExpress Aftin-4 is an Amyloid-β42 (Aβ42) inducer.
Aftin-4 is an Amyloid-β42 (Aβ42) inducer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aftin-4
CAS 866893-90-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H28N6O
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (271.39 mM)
SMILES CC[C@@H](NC1=NC(N(C)CC2=CC=CC=C2)=C3N=CN(C(C)C)C3=N1)CO
Peso molecular (g/mol) 368.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.48
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration