Learn More
Brady™ Tiras de aluminio antideslizantes luminiscentes
Código de producto. 11722005 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Fotoluminiscente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11722005 Fotoluminiscente cada uno
1 options
Código de producto. 11722005 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 251925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.25€
    38.55€ / paquete de 1
    Ahorro 0.70€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Estas tiras antideslizantes de aluminio autoadhesivas Afterglow son ideales para marcar los bordes de escaleras y puertas.
  • Disponible en diferentes intensidades luminosas.
Especificaciones
Descripción Tiras antideslizantes fotoluminiscentes - Aluminio de alta intensidad
Dimensiones (L x An) 800 x 30 mm
Para utilizar con (aplicación) Señales de salida y dirección
Longitud (imperial) 2.6 ft.
Longitud (métrico) 0,80 m
Cantidad de embalaje 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor 0,6 mm
Anchura (imperial) 1,18 in
Anchura (métrico) 30,00 mm
Color Fotoluminiscente
Material Aluminio