Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para AFP humano
Código de producto. p-7230913
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414893 96 pruebas 1 set
17165339 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414893 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHAFP
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para alfa-fetoproteína humana (Hu AFP) cuantifica la AFP hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el AFP hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para AFP humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La AFP (alfa fetoproteína) es una proteína plasmática importante producida por el saco vitelino, el tracto intestinal y el hígado durante la vida fetal. La expresión de la AFP en adultos se asocia a menudo con hepatoma o teratoma. Sin embargo, la persistencia hereditaria de la AFP también puede encontrarse en individuos sin patología obvia. Se cree que la proteína es la contraparte fetal de la albúmina sérica, y los genes de AFP y albúmina están presentes en tándem en la misma orientación transcripcional en el cromosoma 4. La AFP se encuentra en formas monoméricas, diméricas y triméricas. La AFP también puede unirse a iones de cobre, iones de níquel, ácidos grasos y bilirrubina. El nivel de AFP en el líquido amniótico se utiliza para medir la pérdida renal de proteína para detectar espina bífida y anencefalia. Se ha identificado un alto nivel de AFP sérica en pacientes con carcinomas hepatocelulares (CHC), teratoblastoma, cáncer colorrectal, cáncer de páncreas y neoplasias de células germinales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P02771
Intervalo del ensayo 7,37-1800 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6 pg
Intervalo de calibración De 6 pg/mL a 1800 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1a, IL-1b, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-g, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1a, MIP-1 b, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-b, TIMP-1, TIMP-2, TNF-a, TNF-b, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 174
Símbolo de gen AFPD,FETA,HPAFP
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transducción de señal
Volumen de muestra 7 μl de plasma; 7 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AFPD, FETA, HPAFP
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min