Learn More
Afoxolaner 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327405 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327405 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10047600AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Afoxolaner
CAS 1093861-60-9
Nombres de analitos o componentes Afoxolaner
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C26 H17 Cl F9 N3 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-[5-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]-1-naphthalenecarboxamide, 4-[5-(3-chloro-5-trifluoromethylphenyl)-5-trifluoromethyl-4,5-dihydro-isoxazol-3-yl]-naphthalene-1-carboxylic acid [(2,2,2-trifluoroethylcarbamoyl)-methyl]-amide, Afoxolaner, Nexgard
Fórmula InChI InChI=1S/C26H17ClF9N3O3/c27-15-8-13(7-14(9-15)25(31,32)33)23(26(34,35)36)10-20(39-42-23)18-5-6-19(17-4-2-1-3-16(17)18)22(41)37-11-21(40)38-12-24(28,29)30/h1-9H,10-12H2,(H,37,41)(H,38,40)
SMILES FC(F)(F)CNC(=O)CNC(=O)c1ccc(C2=NOC(C2)(c3cc(Cl)cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4ccccc14
Nombre IUPAC 4-[5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4H-1,2-oxazol-3-il]-N-[2-oxo-2-(2,2,2-trifluoroetilamino)etil]naftaleno-1-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 625.87
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 625.0815 g/mol