Learn More
AFN-1252, MedChemExpress
Descripción
AFN-1252(Debio 1452) is a potent inhibitor of enoyl-acyl carrier protein reductase (FabI), inhibited all clinical isolates of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis at concentrations of ≤0.12 μg/ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AFN-1252 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 620175-39-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H21N3O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | API-1252 Debio 1452 |
| Información de solubilidad | DMSO : 5.8 mg/mL (15.45 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |