Learn More
Afloqualone, TRC
Código de producto. 30010968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010968 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30010968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA357700250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Afloqualone
CAS 56287-74-2
Fórmula molecular C16 H14 F N3 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4(3H)-Quinazolinone, 6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)-, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one, Afloqualone, Aroft, Arofuto, H 495, HQ 495, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(o-tolyl)quinazolin-4-one
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14FN3O/c1-10-4-2-3-5-14(10)20-15(9-17)19-13-7-6-11(18)8-12(13)16(20)21/h2-8H,9,18H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1N2C(=Nc3ccc(N)cc3C2=O)CF
Nombre IUPAC 6-amino-2-(fluorometil)-3-(2-metilfenil)quinazolina-4-una
Peso molecular (g/mol) 283.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1121