Learn More
Afloqualone, MedChemExpress
Código de producto. 16478816
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478816 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478816 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1833
MedChemExpress Afloqualone (HQ-495) is a GABAergic agent and has agonist activity at the β subtype of the GABAα receptor. Afloqualone has antivertiginous effects thought to be attributable to the increased sensitivity of GABA receptors of the LVN neuron site.
Afloqualone (HQ-495) is a GABAergic agent and has agonist activity at the β subtype of the GABAα receptor. Afloqualone has antivertiginous effects thought to be attributable to the increased sensitivity of GABA receptors of the LVN neuron site.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Afloqualone
CAS 56287-74-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14FN3O
Cantidad 100 mg
Sinónimo HQ-495
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (116.48 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2C)C(CF)=NC3=C1C=C(N)C=C3
Peso molecular (g/mol) 283.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation