Learn More
Mezcla de aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 755 2 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317219 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30317219 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRES50000755AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1162-65-8, 7220-81-7, 1165-39-5, 7241-98-7
Cantidad 5 x 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Acetonitrilo