Learn More
Aflatoxina Q1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aflatoxin Q1 |
| CAS | 52819-96-2 |
| Fórmula molecular | C17 H12 O7 |
| Cantidad | 0.25 mg |
| Sinónimo | (3S,6aR,9aS)-2,3,6a,9a-Tetrahydro-3-hydroxy-4-methoxycyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione, [3S-(3α,6aα,9aα)]-2,3,6a,9a-Tetrahydro-3-hydroxy-4-methoxycyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H12O7/c1-21-9-5-10-11(6-2-3-22-17(6)23-10)15-14(9)12-7(18)4-8(19)13(12)16(20)24-15/h2-3,5-7,17-18H,4H2,1H3/t6-,7-,17+/m0/s1 |
| SMILES | COc1cc2O[C@H]3OC=C[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C([C@@H](O)CC5=O)c14 |
| Nombre IUPAC | (3S,7R,14S)-14-hidroxi-11-metoxi-6,8,19-trioxapentaciclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaeno-16,18-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 328.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.0583 |