Learn More
Aflatoxina M2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aflatoxin M2 |
| CAS | 6885-57-0 |
| Fórmula molecular | C17 H14 O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Aflatoxin M2 (7CI), 2,3,6a,8,9,9a-Hexahydro-9a-hydroxy-4-methoxycyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h6,16,20H,2-5H2,1H3/t16-,17-/m1/s1 |
| SMILES | COc1cc2O[C@H]3OCC[C@@]3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14 |
| Nombre IUPAC | (3R,7R)-3-hidroxi-11-metoxi-6,8,19-trioxapentaciclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,9,11,13(17)-tetraeno-16,18-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 330.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.074 |