Learn More
Aflatoxina G1, TRC
Código de producto. 30309525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30309525 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30309525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA3574801MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aflatoxin G1
CAS 1165-39-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H12 O7
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1H,12H-Furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pyrano[3,4-c][1]benzopyran-1,12-dione, 3,4,7a,10a-tetrahydro-5-methoxy-, (7aR-cis)-, Aflatoxin G1 (7CI), (7aR,10aS)-3,4,7a,10a-Tetrahydro-5-methoxy-1H,12H-furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pyrano[3,4-c][1]benzopyran-1,12-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h3,5-6,8,17H,2,4H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
SMILES COc1cc2O[C@H]3OC=C[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CCOC5=O)c14
Nombre IUPAC 11-metoxi-6,8,16,20-tetraoxapentaciclo[10.8.0.02,9.03,7.013,18]icosa-1,4,9,11,13(18)-pentaeno-17,19-diona
Peso molecular (g/mol) 328.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0583
Porcentaje de pureza >95