Learn More
Aflatoxina B2-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aflatoxin B2-d3 |
| CAS | 1217830-52-8 |
| Fórmula molecular | C17H11D3O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6aR,9aS)-2,3,6a,8,9,9a-Hexahydro-4-methoxycyclopenta[c]furo[3’,2’:4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione, Dihydroaflatoxin B1, Dihydroaflatoxine B1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | O=C1CCC(C2=C3C([C@@](CCO4)([H])[C@@]4([H])O5)=C5C=C2OC([2H])([2H])[2H])=C1C(O3)=O |
| Nombre IUPAC | (3S,7R)-11-(trideuteriometoxi)-6,8,19-trioxapentaciclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,9,11,13(17)-tetraeno-16,18-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 317.31 |