Learn More
Kit 2 de aflatoxina B1, B2, G1, G2 y ocratoxina A μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318180 2 x 5 x 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30318180 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREK50000756AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A
CAS 1162-65-8, 7220-81-7, 1165-39-5, 7241-98-7, 303-47-9
Nombres de analitos o componentes Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A
Condiciones de envío de -18 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Cantidad 2 x 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aflatoxin B1 2 μg/mL∣Aflatoxin B2 2 μg/mL∣Aflatoxin G1 2 μg/mL∣Aflatoxin G2 2 μg/mL∣Ochratoxin A 2 μg/mL