Learn More
Kit 2 de aflatoxina B1, B2, G1, G2 y ocratoxina A μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A |
| CAS | 1162-65-8, 7220-81-7, 1165-39-5, 7241-98-7, 303-47-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A |
| Condiciones de envío | de -18 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrilo |
| Cantidad | 2 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aflatoxin B1 2 μg/mL∣Aflatoxin B2 2 μg/mL∣Aflatoxin G1 2 μg/mL∣Aflatoxin G2 2 μg/mL∣Ochratoxin A 2 μg/mL |