Learn More
Afidopiropeno 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316283 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316283 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10047000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Afidopyropen
CAS 915972-17-7
Nombres de analitos o componentes Afidopyropen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C33 H39 N O9
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,11-Di-O-cyclopropanecarbonyl-1,7,11-trideacetylpyripyropene A, Afidopyropen, ME 5343
Fórmula InChI InChI=1S/C33H39NO9/c1-31-11-10-24(42-29(38)18-8-9-18)32(2,16-40-28(37)17-6-7-17)22(31)14-23(35)33(3)27(31)26(36)25-21(43-33)13-20(41-30(25)39)19-5-4-12-34-15-19/h4-5,12-13,15,17-18,22-24,26-27,35-36H,6-11,14,16H2,1-3H3/t22-,23+,24+,26+,27-,31+,32+,33-/m1/s1
SMILES C[C@@]1(COC(=O)C2CC2)[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]1C[C@H](O)[C@@]4(C)OC5=C([C@H](O)[C@H]34)C(=O)OC(=C5)c6cccnc6)OC(=O)C7CC7
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 593.66
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.262 g/mol