Learn More
AffiniPure Goat anti-Rat, HRP, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17244896 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
17244896 200 μL 200 microlitros
1 options
Código de producto. 17244896 Proveedor Proteintech N.º de proveedor SA0000115200UL
Goat Polyclonal Antibody
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Especificaciones
Antígeno AffiniPure
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado HRP
Especie del huésped Goat
Cantidad 200 μL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human, Mouse, Rat
Formulario Liquid
Isotype IgG