Learn More
AffiniPure Goat anti-Rat, AP, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17244906 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
17244906 200 μL 200 microlitros
1 options
Código de producto. 17244906 Proveedor Proteintech N.º de proveedor SA000029200UL
Goat Polyclonal Antibody
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spécification
Antígeno AffiniPure
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alkaline Phosphatase (AP)
Especie del huésped Goat
Cantidad 200 μL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human, Mouse, Rat
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.