Learn More
AffiniPure Goat anti-Rabbit, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17224926 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
17224926 200 μL 200 microlitros
1 options
Código de producto. 17224926 Proveedor Proteintech N.º de proveedor SA000132200UL
Goat Polyclonal Antibody
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Rabbit samples. It is validated for Immunofluorescence, Flow Cytometry.
Especificaciones
Antígeno AffiniPure
Aplicaciones Immunofluorescence, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado CoraLite 488
Especie del huésped Goat
Cantidad 200 μL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Formulario Liquid
Isotype IgG