Learn More
Afegostat D-Tartrate, MedChemExpress
Descripción
Afegostat D-Tartrate is a pharmacological chaperone, which specifically and reversibly binds acid-β-glucosidase (GCase) in the endoplasmic reticulum (ER) with high affinity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Afegostat D-Tartrate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 957230-65-8 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H19NO9 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Sinónimo | D-Isofagomine D-TartrateIsofagomine D-Tartrate |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (168.20 mM) |
| Mostrar más |