Learn More
Afatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Afatinib |
| CAS | 850140-72-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24 H25 Cl F N5 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, BIBW 2992 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H25ClFN5O3/c1-31(2)8-3-4-23(32)30-21-11-17-20(12-22(21)34-16-7-9-33-13-16)27-14-28-24(17)29-15-5-6-19(26)18(25)10-15/h3-6,10-12,14,16H,7-9,13H2,1-2H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b4-3+/t16-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)C\C=C\C(=O)Nc1cc2c(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)ncnc2cc1O[C@H]4CCOC4 |
| Nombre IUPAC | (E)-N-[4-(3-cloro-4-fluoroanilino)-7-[(3S)-oxolan-3-il]oxiquinazolin-6-il]-4-(dimetilamino)but-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 485.94 |
| Mostrar más |