Learn More
Impureza de afatinib AFT-8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Afatinib Impurity AFT-8 |
| CAS | 2323570-72-3 |
| Fórmula molecular | C24 H27 Cl F N5 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-(((S)-tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)-3-hydroxybutenamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27ClFN5O4/c1-31(2)11-15(32)8-23(33)30-21-9-17-20(10-22(21)35-16-5-6-34-12-16)27-13-28-24(17)29-14-3-4-19(26)18(25)7-14/h3-4,7,9-10,13,15-16,32H,5-6,8,11-12H2,1-2H3,(H,30,33)(H,27,28,29)/t15?,16-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)CC(O)CC(=O)Nc1cc2c(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)ncnc2cc1O[C@H]4CCOC4 |
| Nombre IUPAC | N-[4-(3-cloro-4-fluoroanilino)-7-[(3S)-oxolan-3-il]oxiquinazolin-6-il]-4-(dimetilamino)-3-hidroxibutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 503.954 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 503.174 |