Learn More
Afatinib dimaleate, MedChemExpress
Descripción
Afatinib (BIBW 2992) dimaleate is an orally active, potent and irreversible dual specificity inhibitor of ErbB family (EGFR and HER2), with IC50 values of 0.5 nM, 0.4 nM, 10 nM and 14 nM for EGFRwt, EGFRL858R, EGFRL858R/T790M and HER2, respectively. Afatinib dimaleate can be used for the research of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC), non-small cell lung cancer (NSCLC) and gastric cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Afatinib dimaleate |
| CAS | 850140-73-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H33ClFN5O11 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | BIBW 2992MA2 |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (69.63 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (48.74 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=C(C=C2C(C(NC3=CC(Cl)=C(C=C3)F)=NC=N2)=C1)O[C@H]4CCOC4)/C=C/CN(C)C.O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 718.08 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?