Learn More
Afatinib-des(4-dimetilamino-2-en-1-oxo)butil (Contiene ~8,5% etanol), TRC
Código de producto. 30008026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008026 100 mg 100 miligramos
30010497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA355320100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 314771-76-1
Fórmula molecular C18H16ClFN4O2
Peso molecular (g/mol) 374.8
Sinónimo N4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-4,6-quinazolinediamine, (S)-N4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazoline-4,6-diamine, Des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl Afatinib
Nombre IUPAC 4-N-(3-cloro-4-fluorofenil)-7-[(3S)-oxoxolán-3-il]oxiquinazolina-4,6-diamina
SMILES ClC1=C(F)C=CC(NC2=NC=NC3=CC(O[C@H]4CCOC4)=C(N)C=C32)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Afatinib-des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16ClFN4O2/c19-13-5-10(1-2-14(13)20)24-18-12-6-15(21)17(7-16(12)22-9-23-18)26-11-3-4-25-8-11/h1-2,5-7,9,11H,3-4,8,21H2,(H,22,23,24)/t11-/m0/s1