Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Afatinib |
| Cantidad | 1 g |
| Punto de fusión | de 102,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485,94 |
| Clave InChI | ULXXDDBFHOBEHA-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CN(C)CC=CC(=O)NC1=C(OC2CCOC2)C=C2N=CN=C(NC3=CC(Cl)=C(F)C=C3)C2=C1 |
| Nombre IUPAC | N-{4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-(oxolan-3-yloxy)quinazolin-6-yl}-4-(dimethylamino)but-2-enamide |
| Peso molecular (g/mol) | 485.94 |