Learn More
Afalanine, MedChemExpress
Código de producto. 16488596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488596 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1086
MedChemExpress Afalanine (N-Acetyl-DL-phenylalanine) is an antidepressive drug.
Afalanine (N-Acetyl-DL-phenylalanine) is an antidepressive drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Afalanine
CAS 2901-75-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13NO3
Sinónimo N-Acetyl-DL-phenylalanine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (144.77 mM)
SMILES O=C(O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 207.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation