Learn More
AF64394, MedChemExpress
Código de producto. 16491487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491487 50 mg 50 miligramos
16487997 5 mg 5 miligramos
16445946 100 mg 100 miligramos
16425288 10 mg 10 miligramos
16403326 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16491487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12664
MedChemExpress AF64394 is a GPR3 inverse agonist, with a pIC50 of 7.3.
AF64394 is a GPR3 inverse agonist, with a pIC50 of 7.3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AF64394
CAS 1637300-25-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20ClN5O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (317.36 mM)
SMILES ClC1=CC(OC(C)C)=C(CNC2=CC(C3=CC=CC=C3)=NC4=NC=NN42)C=C1
Peso molecular (g/mol) 393.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.87
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid