Learn More
AF38469, MedChemExpress
Código de producto. 16485358
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485358 10 mg 10 miligramos
16458077 5 mg 5 miligramos
16445986 100 mg 100 miligramos
16401557 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485358 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12802
MedChemExpress AF38469 is a selective, orally bioavailable Sortilin inhibitor with an IC50 value of 330 nM.
AF38469 is a selective, orally bioavailable Sortilin inhibitor with an IC50 value of 330 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AF38469
CAS 1531634-31-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11F3N2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 43 mg/mL (132.61 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(C)=N1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 324.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.25
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid