Learn More
Tocris Bioscience™ AF-DX 384
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001238 10 mg 10 miligramos
18045792 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001238 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1345/10
Potent M2/M4 antagonist
Potent M2/M4 selective antagonist (pKi values are 8.22, 8.00, 7.51, 7.18 and 6.27 at human M2, M4, M1, M3 and M5 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118290-26-9
Fórmula molecular C27H38N6O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AF-DX 384
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.64
Pureza >98%
Peso molecular 478.641