Learn More
R&D Systems™ AF-DX 116
Código de producto. 18782684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18782684 50 mg 50 miligramos
18722644 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18782684 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1105/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective M2 antagonist
Selective M2 muscarinic receptor antagonist. Ki values are 64, 417, 786, 211 and 5130 nM for human recombinant M2, M1, M3, M4 and M5 muscarinic receptors, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102394-31-0
Fórmula molecular C24H31N5O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AF-DX 116
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.54
Pureza >98%
Peso molecular 421.545