Learn More
Tocris Bioscience™ AF 64394
Descripción
AF 64394 is a potent and selective GPR3 inverse agonist (pIC50 = 7.3). Selective for GPR3 over GPR6 and GPR12 (pIC50 values are 5.1 and 4.9, respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[[4-Chloro-2-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine |
| CAS | 1637300-25-4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C21H20ClN5O |
| Pureza | 98% |