Learn More
Lovibond™ MINIKIT de organofosfonato AF 411
Código de producto. 10547472
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 1 a 20 mg/l de O-P activo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
10547472 De 1 a 20 mg/l de O-P activo cada uno
1 options
Código de producto. 10547472 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 414110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El MINIKIT de organofosfonato AF 411 mide entre 1 y 20 mg/l de O-P activo, incluye reactivos para unas 30 a 100 pruebas y usa el método de recuento de comprimidos
Son fáciles de usar y adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones en el análisis de agua. Gracias a varios procedimientos de prueba, MINIKIT es sobre todo un compañero fiable.
Varios procedimientos de prueba
Para MINIKIT hay disponibles varios procedimientos de prueba:
Elija entre procedimientos de prueba manuales, método de turbidez o de recuento de comprimidos o la denominada prueba de velocidad.
Aplicación intuitiva
Ya sea profesional o no: con MINIKIT todo el mundo consigue resultados fiables y sin errores.
Larga durabilidad
Los reactivos utilizados en MINIKIT tienen una vida útil de 5 años. Y lo mejor de todo: no están sujetos a ninguna restricción de transporte.
Directamente utilizable
Además del kit de pruebas en una caja de plástico resistente, el contenido de la entrega también incluye un vaso de precipitados de medición, los accesorios necesarios y los reactivos en comprimidos para unas 30 pruebas.
Especificaciones
temp De 1 a 20 mg/l de O-P activo
Tipo Kit de prueba de organofosfonatos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ORGANO-PHOSPHONATE AF411 MINIKIT .
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: adipic acid