Learn More
AF-353, MedChemExpress
Código de producto. 16486078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486078 10 mg 10 miligramos
16472217 50 mg 50 miligramos
16428687 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14483
MedChemExpress AF-353 (Ro-4) is a potent, selective and orally bioavailable P2X3/P2X2/3 receptor antagonist, with a pIC50 of 8.0 for both human and rat P2X3, and with a pIC50 of 7.3 for human P2X2/3.
AF-353 (Ro-4) is a potent, selective and orally bioavailable P2X3/P2X2/3 receptor antagonist, with a pIC50 of 8.0 for both human and rat P2X3, and with a pIC50 of 7.3 for human P2X2/3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AF-353
CAS 865305-30-2
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17IN4O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Ro-4
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (249.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C1=C(OC2=CN=C(N)N=C2N)C=C(I)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 400.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.21
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death