Learn More
AF 12198, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C96H123N19O22 |
| Peso molecular | 1895.12 |
| Clave InChI | VASLMBMCJADVGR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C1CCN1C(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)CNC(=O)C1CCCN1C(=O)C(NC(=O)C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(C)=O)C(C)O)C(N)=O |
| Nombre IUPAC | 4-[(1-{[1-(2-{[({1-[(1-{[4-carbamoyl-1-(2-{[1-({1-[(1-{2-[(1-carbamoyl-3-methylbutyl)carbamoyl]pyrrolidin-1-yl}-4-methyl-1-oxopentan-2-yl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamoyl}azetidin-1-yl)-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl}-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)carbamoyl]-2-(1H-indol-3-yl)ethyl}carbamoyl)methyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl)-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl}-2-(1H-indol-3-yl)ethyl)carbamoyl]-4-(2-acetamido-3-phenylpropanamido)butanoic acid |
| Cantidad | 25 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 1895.15 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |