Learn More
Escina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15468549 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15468549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66968.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6805-41-0 | C55H86O24 | 1131.269 g/mol
Se utiliza y estudia como agente vasoprotector antiinflamatorio, antiedematoso y antinociceptivo. 1 Puede utilizarse para estudiar su farmacocinética, seguridad y eficacia como quimiosensibilizador y modulador de la señalización de células NF-κ B
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza y estudia como un agente vasoprotector antiinflamatorio, antiedematoso y antinociceptivo.1 Se puede utilizar para estudiar su farmacocinética, seguridad y eficacia como quimiosensibilizador y modulador de la señalización celular NF-κ B
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Guarde los desecadores a temperatura ambiente.Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6805-41-0
Fórmula molecular C55H86O24
Peso molecular (g/mol) 1131.269
Número MDL MFCD00076054
Clave InChI AXNVHPCVMSNXNP-XJVYZZIXSA-N
Sinónimo aescin
PubChem CID 133640184
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4S,6aR,6bS,8S,8aR,9R,10R,14bR)-9-acetiloxi-8-hidroxi-4,8a-bis(hidroximetil)-4,6a,6b,11,11,14b-hexametil-10-[(Z)-2-metilbut-2-enoil]oxi-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahidropicen-3-il]oxi]-4-hidroxi-3-[(2R,3S,4R,5R,
SMILES CC=C(C)C(=O)OC1C(C2(C(CC1(C)C)C3=CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CC2O)C)C)(C)CO)OC6C(C(C(C(O6)C(=O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C)CO)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aescin
Color Blanco
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,3696
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1131.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aescin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aescin