Learn More
Thermo Scientific™ Muestreador AerosolSense™
Código de producto. 17276770 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
100/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
17276770 100/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 17276770 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2900BA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Identifique la presencia de patógenos en el aire, incluido el SARS-CoV-2, en el aire de interiores con el muestreador AerosolSense
El muestreador Thermo Scientific™ AerosolSense™ junto con las pruebas de PCR es una nueva solución de vigilancia de patógenos diseñada para ofrecer información oportuna y altamente fiable de la presencia de patógenos en el aire para la monitorización y la mejora de los protocolos de seguridad de las instalaciones. El muestreador actúa cuando se necesita y toma muestras de aire en interiores en aulas, oficinas, residencias de ancianos, salas de espera y otros espacios interiores. Mediante la toma de muestras y la prueba de PCR del aire de interiores, el SARS-CoV-2, el virus de la gripe A/B y/o el VRS se identifican justo en el lugar donde se propagan. Ayude a proteger de forma fiable a empleados y comunidades sin interrumpir la continuidad operativa y empresarial gracias a la vigilancia medioambiental.
Características principales:
  • Diseño compacto y fácil de usar que requiere una formación mínima del operador
  • Tecnología de separación y recogida de aerosoles altamente sensible y estable
  • Validado específicamente para SARS-CoV-2, gripe A/B y VRS-B, el diseño del muestreador está diseñado para capturar una amplia variedad de patógenos en el aire
  • Complementa la información de los programas de pruebas individuales
  • Flujo de trabajo sencillo
    • Recogida de la muestra
    • Retire y sustituya el cartucho de muestra
    • Envíe el cartucho de muestra al laboratorio para su análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Cartucho de muestreo de un solo uso con (2) sustratos de recogida de 2,5 cm (1 pulg.)
Certificaciones/conformidad TUV-SUD, CE, UKCA, ROHS
Tensión 100/240 V
Requisitos eléctricos 100/240 V CA, 50/60 Hz, 125 W
Longitud global (imperial) 13 in
Peso (imperial) 26 lb
Tipo de producto Muestreador de bioaerosoles
Caudal LPM 200
Altura total (imperial) 14,5 in
Anchura total (imperial) 14 in
Operating Temperature Range (Metric) De 5° a 45 °C
Pantalla LED de 3 colores
Humidity Interference Impacto mínimo (más del 10 % al 90 % de HR)
Dust Interference (PM1-PM2.5-PM10) Impacto mínimo (de 80 a 1050 μg/m3)