Learn More
Merck Monitor de aerosol, 25 mm, 0,8 μm
Código de producto. 10732161
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la carcasa:
Poliestireno
Polipropileno relleno de carbono
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la carcasa Tamaño de la unidad
10732161 Polipropileno relleno de carbono paquete de 50
10228110 Poliestireno paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732161 Proveedor Merck N.º de proveedor MAWP025AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00€
    341.67€ / paquete de 50
    Ahorro 28.33€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Requires
El tipo A requiere un adaptador para tubos con conexión Luer macho, XX62 000 05.
Recogida de muestras y análisis de partículas
Ofrecemos dos tipos de monitores de contaminación por aerosoles de tres piezas para filtros de 25 mm:
Monitor PS de 3 piezas, tipo A
  • Monitor de poliestireno con anillo central de 16 mm y conexión de vacío Luer Slip hembra.
  • Necesita un adaptador para tubo (XX6200005).
  • Este monitor también está disponible sin membranas.
Monitor PP de 3 piezas, tipo B
  • Monitor conductivo de polipropileno relleno de carbono con cubierta de protección de extensión de 50 mm.
  • La conexión de vacío de la manguera dentada elimina la necesidad de un adaptador para tubo.
  • El MAWP025AC se puede utilizar para la monitorización del amianto en suspensión en el aire de acuerdo con las especificaciones de NIOSH.
El valor de recuento de partículas de fondo medio (ABC) se marca en cada paquete.
Características& Beneficios:
  • Cumple con los métodos estándar de NIOSH.
  • Cajas marcadas con valores de recuento de fondo medio (ABC)
  • Premontado con filtros en su lugar
  • Disponible con membranas blancas, negras o con rejilla en dos tamaños de poro
  • Disponible con membranas de peso adaptado para ahorrar tiempo durante el análisis gravimétrico
  • Un soporte de celulosa fino sella el filtro entre las secciones del monitor para distribuir el flujo de la muestra de manera uniforme sobre la superficie del filtro.
  • Aplicaciones:
    Monitoreo del aire, Monitoreo ambiental, Monitoreo de contaminación por aerosoles, Monitoreo de asbesto
    Información de órdenes
    El tipo A también está disponible sin membrana (M000 025 A0).
    Compliance
    El tipo B cumple las especificaciones de NIOSH para el control de fibra de amianto en el aire
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Blanco
    Conectores Manguera dentada, no se necesita adaptador de tubos
    Material MCE
    Tamaño de poro 0,8 μm
    Área de filtración 4 cm2
    Para utilizar con (aplicación) Análisis de partículas microscópicas y recogida de muestras para detección de UV y HPLC, control medioambiental
    Material de la carcasa Polipropileno relleno de carbono
    Incluye Almohadilla
    Suficiente para Amianto, trazas de metales, plomo, compuestos de plomo, cobre
    Tipo Monitor de aerosoles
    Diámetro (imperial) 0,98 in
    Diámetro del filtro (métrico) 2,5 cm