Learn More
Fisherbrand™ Puntas de barrera para aerosoles: 200–5000 μl
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Las puntas con filtro de aerosol de Fisherbrand™ se pueden utilizar con cualquier pipeta y protegen la integridad de sus muestras.
- El filtro a escala micrométrica pequeño y exclusivo evita la contaminación por aerosoles sin obstrucciones en el flujo de aire
- Utilice puntas con barrera de aerosol para garantizar la integridad de los resultados
- Libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos.
- Color natural
Código de embalaje -- BP: Embalaje a granel; RI: Insertos de gradilla; HR: Gradilla con bisagras; HRS: Gradilla con bisagras, estéril; HR/T: Gradilla con bisagras, sin oligoelementos metálicos; LR: Gradilla totalmente extraíble; LRS: Gradilla totalmente extraíble, estéril; SR: Gradilla para apilado; IWS: En envase individual, estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μL, ampliado |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 3,5 in |
| Longitud (métrico) | 91 mm |
| Formato | Racl |
| Estilo de punta | Longitud extendida |
| Para utilizar con (equipo) | Compatibilidad universal |
| Mostrar más |