Learn More
AEE788, MedChemExpress
Código de producto. 16485757
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485757 5 mg 5 miligramos
16479586 50 mg 50 miligramos
16403028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485757 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10045
MedChemExpress AEE788 is an inhibitor of the EGFR and ErbB2 with IC50 values of 2 and 6 nM, respectively.
AEE788 is an inhibitor of the EGFR and ErbB2 with IC50 values of 2 and 6 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AEE788
Forma física Solid
CAS 497839-62-0
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32N6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo NVP-AEE 788
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (113.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](C1=CC=CC=C1)NC2=C(C=C3C(C=C4)=CC=C4CN5CCN(CC)CC5)C(N3)=NC=N2
Peso molecular (g/mol) 440.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.58
Porcentaje de pureza 98.0%