Learn More
Clorhidrato de AEBSF (cristales blancos a blanquecinos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10563165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Envase:
Microtubo de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10563165 100 mg Microtubo de polietileno 100 miligramos
10081553 50 mg Microtubo de polietileno 50 miligramos
10193483 500 mg Microtubo de polietileno 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10563165 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP635100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este inhibidor específico e irreversible de las proteasas de serina es una alternativa estable y no tóxica al PMSF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30827-99-7
Fórmula molecular C8H11ClFNO2S
Peso molecular (g/mol) 239.689
Clave InChI WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
Nombre IUPAC Fluoruro de 4-(2-aminoetil)bencenosulfonilo;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AEBSF Hydrochloride
Punto de fusión 175°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.0 %
Envase Microtubo de polietileno
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.7
Porcentaje de pureza ≥98 (HPLC)
Forma física Polvo/Sólido