Learn More
Clorhidrato de AEBSF, TRC
Código de producto. 30315033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315033 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30315033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA325300100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AEBSF Hydrochloride
CAS 30827-99-7
Fórmula molecular C8H11ClFNO2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, p-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, Pefabloc, Pefabloc SC, Pefabloc SC Plus
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
SMILES c1c[n+]2c(cc1)c3[n+](cccc3)CC2
Nombre IUPAC Fluoruro de 4-(2-aminoetil)bencenosulfonilo;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 239.69