Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de AEBSF, 98 %
Código de producto. 10317851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10317851 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10742885 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317851 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 328110500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.50€
    52.65€ / 50 miligramos
    Ahorro 7.85€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 30827-99-7 | C8H10FNO2S·ClH | 239.7 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30827-99-7
Fórmula molecular C8H10FNO2S·ClH
Peso molecular (g/mol) 239.7
Número MDL MFCD00132962
Clave InChI WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
Nombre IUPAC Fluoruro de 4-(2-aminoetil)bencenosulfonilo;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AEBSF hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 175.0°C to 177.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in absolute ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.7
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • AEBSF hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.