Learn More
ADX88178, MedChemExpress
Código de producto. 16483577
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483577 50 mg 50 miligramos
16477558 10 mg 10 miligramos
16440038 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483577 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18654
MedChemExpress ADX88178 is a potent metabotropic glutamate receptor 4 positive allosteric modulator (mGluR4 PAM) with an EC50 of 4 nM for human mGluR4.
ADX88178 is a potent metabotropic glutamate receptor 4 positive allosteric modulator (mGluR4 PAM) with an EC50 of 4 nM for human mGluR4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ADX88178
Forma física Solid
CAS 1235318-89-4
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H12N6S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (61.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C2=CNN=C2)N=C(NC3=NC=CC(C)=N3)S1
Peso molecular (g/mol) 272.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.33
Porcentaje de pureza 99.6%