Learn More
Tocris Bioscience™ ADX 10059 hydrochloride
Código de producto. 18055432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18055432 50 mg 50 miligramos
18044462 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18055432 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4416/50
Negative allosteric modulator at mGlu5
ADX 10059 hydrochloride is reported to be a negative allosteric modulator at the mGlu5 receptor. Analog of MPEP (Cat. No. 1212).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 757949-98-7
Fórmula molecular C15H14ClFN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ADX 10059 hydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.74
Pureza >99%
Peso molecular 276.739