Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Balanza semimicro
Código de producto. 17981292 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
AX125D
AX125DM
AX225D
AX225DM
AX85
AX85M
Capacidad:
102 g/220 g
82 g
82 g/120 g
Legibilidad:
0,00001 g
0,00001 g, 0,0001 g
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño de la unidad
17981292 AX85M 82 g 0,00001 g 1 unidad
17901292 AX85 82 g 0,00001 g 1 unidad
17911292 AX125D 82 g/120 g 0,00001 g, 0,0001 g 1 unidad
17921292 AX125DM 82 g/120 g 0,00001 g, 0,0001 g 1 unidad
17951302 AX225D 102 g/220 g 0,00001 g, 0,0001 g 1 unidad
17971292 AX225DM 102 g/220 g 0,00001 g, 0,0001 g 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17981292 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30852311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5715.00€
    4170.67€ / paquete de 1
    Ahorro 1544.33€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Intuitivo Adventurer™ Balanza semimicro diseñada para pesaje rutinario.
Balanzas intuitivas diseñadas para pesaje de rutina:
Logrando el equilibrio ideal entre características innovadoras y capacidades de pesaje funcionales y sencillas, el OHAUS Adventurer incorpora todas las aplicaciones necesarias para las actividades rutinarias de pesaje y medición. Con una pantalla táctil a color, gestión de usuarios de tres niveles para cumplir con las capacidades de cumplimiento de GLP/GMP, dos USB puertos y mucho más, Adventurer es la balanza más completa de su clase.
Las características únicas incluyen:
  • Las balanzas Adventurer cuentan con una pantalla táctil a color, una interfaz de usuario basada en íconos y un diseño ergonómico, lo que las hace fáciles de configurar y usar.
  • Características como modos de pesaje especializados, múltiples opciones de conectividad y AutoCal™ Proporciona versatilidad y flexibilidad para una variedad de aplicaciones.
  • La construcción duradera, las grandes superficies de pesaje, el diseño de protección contra corrientes de aire que ahorra espacio y la cubierta de uso completa de la carcasa permiten el uso en entornos de laboratorio, educativos e industriales.
La estabilidad, la precisión y el funcionamiento rápido garantizan resultados de pesaje óptimos en tareas de pesaje rutinarias:
Rendimiento de pesaje:
  • Proporciona resultados de pesaje estables y fiables para las tareas de pesaje rutinarias.
Tiempo de estabilización:
  • El rápido tiempo de estabilización de Adventurer mejora la productividad en el laboratorio.
Calibración:
  • AutoCal™ —Algunos modelos cuentan con el sistema de calibración interna automática de OHAUS que realiza el mantenimiento de rutina calibrando la balanza diariamente.
  • Calibración externa— Calibración tradicional en la que el operador calibra manualmente la balanza con el valor de peso de calibración elegido para garantizar la precisión disponible en todos los modelos.
La pantalla táctil a color ofrece un funcionamiento fácil y rápido de las aplicaciones del aventurero
  • Opere y acceda a los nueve modos de aplicación y las abundantes funciones de Adventurer que eliminan la necesidad de realizar varios cálculos manuales a través de la moderna pantalla táctil a color.
  • Los operadores pueden usar guantes de laboratorio mientras utilizan la pantalla táctil, eliminando las molestias y los riesgos asociados con ponerse y quitarse los guantes constantemente.
  • Además de la pantalla táctil, Adventurer también tiene seis teclas mecánicas que proporcionan retroalimentación táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, cero, calibración e impresión.
Equipado con la conectividad y las características funcionales requeridas en los laboratorios
Dual USB Puertos:
  • Un frente USB El puerto host es de fácil acceso y permite cargar datos de la balanza a una unidad flash de forma sencilla sin tener que buscar en la parte posterior ni mover la balanza.
  • Un segundo USB El dispositivo se encuentra en la parte posterior de la balanza y puede utilizarse para conectar la balanza a un PC.
  • Las opciones de conectividad ayudan a cumplir con los requisitos de trazabilidad en instalaciones tradicionales.
Función de impresión de etiquetas:
  • Fácil de vincular con la impresora Zebra y tiene una plantilla de impresión de etiquetas incorporada.
Perfiles de equilibrio:
  • La función de clonación le permite guardar la configuración del usuario y de la aplicación en un USB Unidad flash que se puede utilizar fácilmente para configurar saldos de Adventurer adicionales.
Indicación de peso de muestra mínimo por debajo:
  • Al utilizar la función de peso mínimo, la pantalla indica claramente que el peso de muestra actual está por debajo del límite mínimo definido. Simplemente aumente el peso de su muestra para asegurarse de que sus resultados estén a la altura de sus estándares.
Protector contra corrientes de aire que ahorra espacio y está diseñado para mejorar la experiencia del usuario y la accesibilidad:
  • Las puertas del cortacorrientes están construidas con dos paneles de vidrio, lo que reduce el espacio necesario en la mesa del laboratorio cuando las puertas están abiertas.
  • La amplia entrada de la puerta proporciona acceso sin obstrucciones y permite colocar fácilmente recipientes de pesaje más grandes sobre el plato, lo que reduce la posibilidad de derrames accidentales.
  • Fácil de mantener limpio para garantizar un espacio de trabajo seguro minimizando la contaminación.
Funciones de ahorro de energía:
  • El Adventurer está diseñado con varias funciones de ahorro de energía que ayudan a reducir el impacto ambiental.
  • Estos incluyen controles de brillo y apagado automático.
Función de gestión de usuarios:
  • Garantiza la seguridad de los datos y la trazabilidad de los mismos.
  • La función de gestión de usuarios de 3 niveles garantiza la seguridad de los datos y los requisitos de trazabilidad de los datos.
  • Un administrador, dos supervisores y 10 usuarios tienen accesibilidad preestablecida en el software.
Reloj de tiempo real con datos GLP/GMP:
  • Una función de reloj en tiempo real mantiene la hora exacta incluso durante un corte de energía.
  • GLP La capacidad de datos tiene la capacidad de registrar el nombre de la muestra, los nombres del proyecto y las identificaciones de saldo para ayudar a cumplir con los requisitos de trazabilidad y cumplimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Interno
Certificaciones/conformidad Metrología: OIML R76, EN 45501 (Clase I, nmáx 320000; Clase II, nmáx 52000), Seguridad del producto: EN 61010-1, IEC 61010-1Compatibilidad electromagnética: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emisiones Clase B, inmunidad requisitos industriales) Cumple con GLP/GMP
Tipo de conexión RS232 (incluido), USB , USB Anfitrión
Capacidad 82 g
Tipo de pantalla Gráfica en color
Legibilidad 0,00001 g
Incluye Cubierta en uso
Linealidad 0.1 mg
Peso mín. de la muestra 20.0 mg
Modelo AX85M
Repetibilidad 0.00002 g
Tiempo de estabilización 8,0 segundos.
Tipo Balanza Semi-Micro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 354 x 230 x 340 mm
Longitud (imperial) 13,9 in
Longitud (métrico) 354.0 mm
Anchura (imperial) 9,1 in
Anchura (métrico) 230.0 mm
Altura (imperial) 13,4 in
Altura (métrico) 340.0 mm
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) 3,1 in
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 80.0 mm
Peso (imperial) 11.2 lb.
Peso (métrico) 5.1 kg
Amperaje AC Entrada del adaptador: 0,3 A, AC Salida del adaptador: 0,84 A
Legal for Trade Clase I