Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Balanzas de laboratorio
- Balanzas electrónicas de carga superior
- OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
Código de producto. 15375043 Tienda Ohaus Productos| Código de producto. | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Calibración | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15375043 | 220 g | 1 mg | AX223 | Interno | 1 PCS |
| 15395043 | 220 g | 1 mg | AX223M | Interno | cada uno |
| 15385043 | 220 g | 1 mg | AX223/E | Externo | cada uno |
| 15591926 | 420 g | 0,010000 g | AX422/E | Externo | cada uno |
| 15305053 | 420 g | 1 mg | AX423 | Interno | cada uno |
| 15325053 | 420 g | 1 mg | AX423M | Interno | cada uno |
| 15315053 | 420 g | 1 mg | AX423/E | Externo | cada uno |
| 15335053 | 520 g | 1 mg | AX523 | Interno | cada uno |
| 15355053 | 520 g | 1 mg | AX523M | Interno | cada uno |
| 15345053 | 520 g | 1 mg | AX523/E | Externo | cada uno |
| 17941292 | 620 g | 0,001 g | AX623 | Interno | 1 unidad |
| 17921302 | 620 g | 0,001 g | AX623M | Interno | 1 unidad |
| 17991292 | 620 g | 0,001 g | AX623/E | Externo | 1 unidad |
| 15511936 | 820 g | 0,010000 g | AX822/E | Externo | cada uno |
| 15385053 | 1,5 kg | 0.01 g | AX1502 | Interno | cada uno |
| 15305063 | 1,5 kg | 0.01 g | AX1502M | Interno | cada uno |
| 15395053 | 1,5 kg | 0.01 g | AX1502/E | Externo | cada uno |
| 15521936 | 2200 g | 0,100000 g | AX2201 | Interno | cada uno |
| 15531936 | 2200 g | 0,100000 g | AX2201/E | Externo | cada uno |
| 15315063 | 2,2 kg | 0.01 g | AX2202 | Interno | cada uno |
| 15335063 | 2,2 kg | 0.01 g | AX2202M | Interno | cada uno |
| 15325063 | 2,2 kg | 0.01 g | AX2202/E | Externo | cada uno |
| 15563883 | 4200 g | 0,100000 g | AX4201/E | Externo | cada uno |
| 15345063 | 4,2 kg | 0.01 g | AX4202 | Interno | cada uno |
| 15365063 | 4,2 kg | 0.01 g | AX4202M | Interno | cada uno |
| 15355063 | 4,2 kg | 0.01 g | AX4202/E | Externo | cada uno |
| 15375063 | 5,2 g | 0.01 g | AX5202 | - | cada uno |
| 15385063 | 5,2 g | 0.01 g | AX5202M | - | cada uno |
| 17931292 | 6200 g | 0,01 g | AX6202 | Interno | 1 unidad |
| 17991282 | 6200 g | 0,01 g | AX6202M | Interno | 1 unidad |
| 17911302 | 6200 g | 0,01 g | AX6202/E | Externo | 1 unidad |
| 15571926 | 8200 g | 0,100000 g | AX8201M | Interno | cada uno |
| 15543883 | 8200 g | 0,100000 g | AX8201/E | Externo | cada uno |
| 17971282 | 12 kg | 0,1 g | AX12001 | Interno | 1 unidad |
| 17961302 | 12 kg | 0,1 g | AX12001M | Interno | 1 unidad |
| 17981282 | 12 kg | 0,1 g | AX12001/E | Externo | 1 unidad |
Usar código promocional 28170
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28170" para aplicar la oferta.
Descripción
Balanza intuitiva diseñada para pesaje de rutina:
Logrando el equilibrio ideal entre características innovadoras y capacidades de pesaje funcionales y sencillas, el OHAUS Adventurer incorpora todas las aplicaciones necesarias para las actividades rutinarias de pesaje y medición. Con una pantalla táctil a color, gestión de usuarios de tres niveles para cumplir con las capacidades de cumplimiento de GLP/GMP, dos USB puertos y mucho más, Adventurer es la balanza más completa de su clase.
Las características únicas incluyen:
- Las balanzas Adventurer cuentan con una pantalla táctil a color, una interfaz de usuario basada en íconos y un diseño ergonómico, lo que las hace fáciles de configurar y usar.
- Características como modos de pesaje especializados, múltiples opciones de conectividad y AutoCal™ Proporciona versatilidad y flexibilidad para una variedad de aplicaciones.
- La construcción duradera, las grandes superficies de pesaje, el diseño de protección contra corrientes de aire que ahorra espacio y la cubierta de uso completa de la carcasa permiten el uso en entornos de laboratorio, educativos e industriales.
La estabilidad, la precisión y el funcionamiento rápido garantizan resultados de pesaje óptimos en tareas de pesaje rutinarias:
Rendimiento de pesaje:
- Proporciona resultados de pesaje estables y fiables para las tareas de pesaje rutinarias.
Tiempo de estabilización:
- El rápido tiempo de estabilización del Adventurer mejora la productividad en el laboratorio.
Calibración:
- AutoCal™ —Algunos modelos seleccionados cuentan con la OHAUS Sistema automático de calibración interna que realiza el mantenimiento rutinario calibrando la balanza diariamente.
- Calibración externa— Calibración tradicional en la que el operador calibra manualmente la balanza con el valor de peso de calibración elegido para garantizar la precisión disponible en todos los modelos.
La pantalla táctil a color ofrece un funcionamiento fácil y rápido de las aplicaciones Adventurer
- Opere y acceda a nueve modos de aplicación Adventurer y abundantes funciones que eliminan la necesidad de realizar varios cálculos manuales a través de la moderna pantalla táctil a color.
- Los operadores pueden usar guantes de laboratorio mientras utilizan la pantalla táctil, eliminando las molestias y los riesgos asociados con ponerse y quitarse los guantes constantemente.
- Además de la pantalla táctil, Adventurer también tiene seis teclas mecánicas que proporcionan retroalimentación táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, cero, calibración e impresión.
Equipado con la conectividad y las características funcionales requeridas en los laboratorios
Dual USB Puertos:
- Un frente USB El puerto host es de fácil acceso y permite cargar datos de la balanza a una unidad flash de forma sencilla sin tener que buscar en la parte posterior ni mover la balanza.
- Un segundo USB El dispositivo se encuentra en la parte posterior de la balanza y puede utilizarse para conectar la balanza a un PC.
- Las opciones de conectividad ayudan a cumplir con los requisitos de trazabilidad en instalaciones tradicionales.
Función de impresión de etiquetas:
- Fácil de vincular con la impresora Zebra y tiene una plantilla de impresión de etiquetas incorporada.
Perfiles de equilibrio:
- La función de clonación le permite guardar la configuración del usuario y de la aplicación en un USB Unidad flash que se puede utilizar fácilmente para configurar saldos de Adventurer adicionales.
Indicación de peso de muestra mínimo por debajo:
- Al utilizar la función de peso mínimo, la pantalla indica claramente que el peso de muestra actual está por debajo del límite mínimo definido. Simplemente aumente el peso de su muestra para asegurarse de que sus resultados estén a la altura de sus estándares.
Protector contra corrientes de aire que ahorra espacio y está diseñado para mejorar la experiencia del usuario y la accesibilidad:
- Las puertas del cortacorrientes están construidas con dos paneles de vidrio, lo que reduce el espacio necesario en la mesa del laboratorio cuando las puertas están abiertas.
- La amplia entrada de la puerta proporciona acceso sin obstrucciones y permite colocar fácilmente recipientes de pesaje más grandes sobre el plato, lo que reduce la posibilidad de derrames accidentales.
- Fácil de mantener limpio para garantizar un espacio de trabajo seguro minimizando la contaminación.
Funciones de ahorro de energía:
- El Adventurer está diseñado con varias funciones de ahorro de energía que ayudan a reducir el impacto ambiental.
- Estos incluyen controles de brillo y apagado automático.
Función de gestión de usuarios:
- Garantiza la seguridad de los datos y la trazabilidad de los mismos.
- La función de gestión de usuarios de 3 niveles garantiza la seguridad de los datos y los requisitos de trazabilidad de los datos.
- Un administrador, dos supervisores y 10 usuarios tienen accesibilidad preestablecida en el software.
Reloj de tiempo real con datos GLP/GMP:
- Una función de reloj en tiempo real mantiene la hora exacta incluso durante un corte de energía.
- GLP La capacidad de datos tiene la capacidad de registrar el nombre de la muestra, los nombres del proyecto y las identificaciones de saldo para ayudar a cumplir con los requisitos de trazabilidad y cumplimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Metrología: OIML R76, EN 45501 (Clase I, nmáx 320000, Clase II, nmáx 52000), Seguridad del producto: EN 61010-1, IEC 61010-1, Compatibilidad electromagnética: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emisiones Clase B, Requisitos Industriales de Inmunidad), Cumple con GLP/GMP |
| Tipo de conexión | RS232, USB Anfitrión, USB Dispositivo |
| Descripción | Balanza de precisión AX223 |
| Capacidad | 220 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 1 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control |
| Incluye | AC Adaptador |
| Linealidad | ±0,002 gramos |
| Material | Base de metal, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable |
| Tiempo de medición | 2 seg. |
| Peso mín. de la muestra | 2 g |
| Modelo | AX223 |
| Repetibilidad | 0,01 g |
| Desviación de sensibilidad | 3 ppm/°C |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 50°F a 86°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 10°C a 30°C |
| Carga de prueba | 200 g, OIML F1 o ASTM CL 2 |
| Tipo | Balanza de precisión |
| Garantía | 2 años |
| Modos de pesaje | Pesaje (17 unidades + unidad personalizada), conteo de piezas, pesaje porcentual, control de peso, pesaje de animales/dinámico, totalización/estadísticas, formulación, determinación de densidad, retención de pantalla, impresión de lotes |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 354 x 230 x 340 mm |
| Longitud (imperial) | 13,93 in |
| Longitud (métrico) | 354 mm |
| Anchura (métrico) | 230 mm |
| Altura (métrico) | 340 mm |
| Altura de la cámara (métrico) | 230 mm |
| Fondo (métrico) | 354 mm |
| Diámetro de la cubeta exterior (imperial) | 5,1 in |
| Diámetro de la cubeta exterior (métrico) | 130 mm |
| Peso (imperial) | 18.7 lb. |
| Peso (métrico) | 5,8 kg |
| Requisitos eléctricos | AC Entrada del adaptador: 100/240 V, 0,3 A, 50/60 Hz |
| Tensión | 100/240 V |
| Amperaje | Entrada del adaptador de CA: 0,3 A, salida del adaptador de CA: 0.84A |
| Frecuencia | AC Entrada del adaptador: 50/60 Hz |
| Legal for Trade | No |
| Calibración | Interno |
| Mostrar más Mostrar menos |